Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
(C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa) Point de fusion: 137…139 °C Densité: 1,563 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004300 Numéro CAS: 94-75-7 EINECS: 202-361-1 Indice Merck: 13,02825 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.3 g/l (25 °C) |
Melting Point | 134 - 137 °C |
Molar Mass | 221.04 g/mol |
Bulk Density | 720 kg/m3 |
Boiling Point | 160 °C (0.53 hPa) |
Density | 1.42 g/cm3 (25 °C) |
Synonyms | 2,4 D-acid |
Hill Formula | C8H6Cl2O3 |
Chemical Formula | 2,4-(Cl)2C6H3OCH2COOH |