Imprimer
Chloroacétate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chloroacetic acid sodium salt
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20293.0100 8.20293.0500 8.20293.9000 8.20293.9020 8.20293.9021 8.20293.9030 8.20293.9050
8.20293.0100EA 31.7 EUR
8.20293.0100 8.20293.0500 8.20293.9000 8.20293.9020 8.20293.9021 8.20293.9030 8.20293.9050
Chloroacétate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chloroacétate de sodium
Formule: C₂H₂ClNaO₂
Poids moléculaire: 116.48 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002684
Numéro CAS: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,02129
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 820 g/l (20 °C)
Molar Mass 116.47 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Flash Point 270 °C
pH 4.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)