Imprimer
Chlorure d'anilinium, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phénylamine HCl, Aniline chlorhydrate, Aminobenzène HCl, Aniline HCl
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20099.0250 8.20099.1000 8.20099.9050
8.20099.0250EA 85 EUR
8.20099.0250 8.20099.1000 8.20099.9050
Chlorure d'anilinium, Sigma-Aldrich®
Chlorure d'anilinium
Formule: C₆H₈ClN
Poids moléculaire: 129.59 g/mol
Point d'ébullition: 245
Point de fusion: 198
Densité: 1.2215 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 193
Numéro MDL: MFCD00012958
Numéro CAS: 142-04-1
EINECS: 205-519-8
UN: 1548
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,00616
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₆H₈ClN
Chemical formula C₆H₅NH₂ * HCl
Molar Mass 129.58 g/mol
Boiling point 245 °C (1013 hPa)
Flash point 193 °C
Melting Point 199 - 202 °C
Bulk density 500 kg/m³
Solubility 1070 g/l (25 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 840 mg/kg
Storage class 6.1A Combustible substances, toxic
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 23/24/25-40-41-43-48/23/24/25-68-50
S Phrase S 26-27-36/37/39-45-61-63