EDTA sel dipotassique dihydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de dipotassique dihydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique sel dipotassique dihydraté, Acide edetique sel dipotassique dihydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O Poids moléculaire: 404.46 g/mol Point de fusion: 272 Densité: 1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150036 Numéro CAS: 25102-12-9 EINECS: 217-895-0 Indice Merck: 13,03546 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 272 °C |
Molar Mass | 404.47 g/mol |
Bulk Density | 310 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
pH | 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |