N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₂₁NOSi₂ Point d'ébullition: 162 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼24 °C Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008270 Numéro CAS: 10416-59-8 EINECS: 233-892-7 UN: 2920 ADR: 8 (3),II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) decomposes |
Molar Mass | 203.43 g/mol |
Boiling Point | 43 °C (11 hPa) |
Vapor Pressure | 10 hPa (50 °C) |
Flash Point | 40 °C |
Density | 0.83 g/cm3 (20 °C) |