Imprimer
Succinate de disodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18601.0100 8.18601.0500 8.18601.9025
8.18601.0100EA 39.8 EUR
8.18601.0100 8.18601.0500 8.18601.9025
Succinate de disodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Succinate de disodium
Formule: C₄H₄Na₂O₄
Densité: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002790
Numéro CAS: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Indice Merck: 12,08828
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 350 g/l (25 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 162.05 g/mol
pH 7 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)