Imprimer
2,5-Dimethylhexyne-2,5-diol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,5-Dimethylhex-3-yne-2,5-diol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18587.0100 8.18587.0250
8.18587.0100EA 72.2 EUR
8.18587.0100 8.18587.0250
2,5-Dimethylhexyne-2,5-diol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethylhexyne-2,5-diol
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93…95 °C
Densité: 0,9469 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004468
Numéro CAS: 142-30-3
EINECS: 205-533-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 240 g/l (20 °C)
Melting Point 93 - 95 °C
Molar Mass 142.19 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C8H14O2