Imprimer
Cyanoacétate d'allyle, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18559.0050 8.18559.1000
8.18559.0050EA 226 EUR
8.18559.0050 8.18559.1000
Cyanoacétate d'allyle, Sigma-Aldrich®
Cyanoacétate d'allyle
Formule: C₆H₇NO₂
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013817
Numéro CAS: 13361-32-5
EINECS: 236-423-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -40.0 °C
Molar Mass 125.13 g/mol
Boiling Point 89 - 90 °C (5 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa
Flash Point 91 °C
Refractive Index 1.4393 (28 °C, 589 nm)
Density 1.072 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Cyanoacetic acid allyl ester
Hill Formula C6H7NO2
Chemical Formula NCCH2COOCH2CH=CH2