Imprimer
N-(4-Bromobutyl)phtalimide
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
8.18222.0270 8.18222.0280 8.18222.0500
8.18222.0270EA 0 EUR
8.18222.0270 8.18222.0280 8.18222.0500
N-(4-Bromobutyl)phtalimide
N-(4-Bromobutyl)phtalimide
Formule: C₁₂H₁₂BrNO₂
Poids moléculaire: 282.14 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Numéro MDL: MFCD00005905
Numéro CAS: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2