Tétrahydro-1,3-diméthyl-1H-pyrimidin-2-one, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
DMPU, Diméthylpropylèneurée
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₁₂N₂O Poids moléculaire: 128.17 g/mol Point d'ébullition: 230 Point de fusion: –24 °C Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 121 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006550 Numéro CAS: 7226-23-5 EINECS: 230-625-6 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20°C) Soluble |
Melting Point | -24 °C |
Boiling Point | 247 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.5 hPa (57 °C) |
Flash Point | 121 °C |
Explosion Limit | 1.6 - 9.3 %(V) |
Density | 1.064 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 255°C |
Synonyms | Dimethylpropyleneurea, DMPU |
Hill Formula | C6H12N2O |