1-(Triméthylsilyl)imidazole, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-(Triméthylsilyl)-1H-imidazole, N-(Triméthylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, N-(Triméthylsilyl)imidazole
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₁₂N₂Si Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa) Point de fusion: –42 °C Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 61 °C |
Numéro MDL:
MFCD00005280 Numéro CAS: 18156-74-6 EINECS: 242-040-3 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) Risk of violent reaction. |
Melting Point | -42 °C |
Molar Mass | 140.25 g/mol |
Boiling Point | 212 °C (decomposition) |
Density | 0.95 g/cm3 (25 °C) |
Ignition Point | 540 °C DIN 51794 |
Viscosity Kinematic | 2.5 mm2/s (25 °C) |