Imprimer
Chloroformiate de trichlorométhyle, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chloroformic acid trichloromethyl ester, Diphosgene
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18154.0025 8.18154.0100
8.18154.0025EA 229 EUR
8.18154.0025 8.18154.0100
Chloroformiate de trichlorométhyle, Sigma-Aldrich®
Chloroformiate de trichlorométhyle
Formule: C₂Cl₄O₂
Point d'ébullition: 128 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015553
Numéro CAS: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
UN: 3389
ADR: 6.1 (8),I
Indice Merck: 13,03368