Imprimer
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pd(PPh3)4
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025 8.14761.8500
8.14761.0005EA 276 EUR
8.14761.0005 8.14761.0001 8.14761.0025 8.14761.8500
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tétrakis(triphénylphosphine)palladium (0)
Formule: C₇₂H₆₀P₄Pd
Poids moléculaire: 1155.58 g/mol
Point de fusion: 103…107 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010012
Numéro CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 103 - 107 °C
Molar Mass 1155.58 g/mol
Hill Formula C72H60P4Pd
Chemical Formula Pd(P(C6H5)3)4