Palladium (II) nitrate dihydraté pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dinitrate de palladium dihydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
N₂O₆Pd·2H₂O Poids moléculaire: 266.46 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
32916-07-7 EINECS: 233-265-8 UN: 3085 ADR: 5.1 (8) II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) (slow decomposition) |
Molar Mass | 266.44 g/mol |
pH | 1 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Hill Formula | N2O6Pd * 2 H2O |
Chemical Formula | Pd(NO3)2 * 2 H2O |