Imprimer
Acide 4-oxovalérique, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.14254.0100 8.14254.0500
8.14254.0100EA 30.1 EUR
8.14254.0100 8.14254.0500
Acide 4-oxovalérique, Sigma-Aldrich®
Acide 4-oxovalérique
Formule: C₅H₈O₃
Poids moléculaire: 116.12 g/mol
Point d'ébullition: 245
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 138
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002796
Numéro CAS: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
UN: 3261
Indice Merck: 13,05492
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 675 g/l (25 °C)
Melting Point 26 - 29 °C
Molar Mass 116.12 g/mol
Boiling Point 245 - 246 °C (1013 mbar)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)