Imprimer
1-Allyl-2-thiourée ≥98.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tiosinamine, N-Allylthiourée
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.08158.0050 8.08158.0250 8.08158.0025
8.08158.0050EA 82.8 EUR
8.08158.0050 8.08158.0250 8.08158.0025
1-Allyl-2-thiourée ≥98.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Allyl-2-thiourée
Formule: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Poids moléculaire: 116.19 g/mol
Point d'ébullition: 191
Point de fusion: 74
Densité: 1.219 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004940
Numéro CAS: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,09500
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
CAS 109-57-9
Synonyms Thiosinamine
Hill Formula C₄H₈N₂S
Molar Mass 116.19 g/mol
Melting Point 70 - 73 °C
Bulk density 550 kg/m³
Solubility 66 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 200 mg/kg
Assay (HPLC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test