Imprimer
Phtalimide, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.07303.0100 8.07303.0500 8.07303.1000 8.07303.9050
8.07303.0100EA 27.1 EUR
8.07303.0100 8.07303.0500 8.07303.1000 8.07303.9050
Phtalimide, Sigma-Aldrich®
Phtalimide
Formule: C₈H₅NO₂
Point d'ébullition: 366 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234…238 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005881
Numéro CAS: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Indice Merck: 12,07529
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.036 g/l (25 °C)
Melting Point 234 - 238 °C (sublimed)
Molar Mass 147.13 g/mol
Boiling Point 310 °C (1013 hPa)
Flash Point 150 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 (0.6 g/l, H2O)
Ignition Point 500 °C