Acide crotonique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Acide trans-crotonique
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₆O₂ Poids moléculaire: 86.09 g/mol Point d'ébullition: 185…199 °C (1013 hPa) Point de fusion: 71…72 °C Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 90 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002701 Numéro CAS: 107-93-7 EINECS: 203-533-9 UN: 2823 ADR: 8 III Indice Merck: 13,02625 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 6.2 g/l (20 °C) |
Melting Point | 70 - 73 °C |
Molar Mass | 86.09 g/mol |
Bulk Density | 543 kg/m3 |
Boiling Point | 185.0 - 199.5 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.25 hPa (20 °C) |
Flash Point | 90 °C |
Density | 1.02 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 500 °C |