Cinnamaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₉H₈O Point d'ébullition: 251 °C (1013 hPa) Point de fusion: –8 °C Densité: 1,112 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 138 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007000 Numéro CAS: 104-55-2 EINECS: 203-213-9 Indice Merck: 12,02356 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1.1 g/l (20 °C) |
Melting Point | -8 °C |
Molar Mass | 132.16 g/mol |
Boiling Point | 127 °C (21 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 138 °C |
Refractive Index | 1.6219 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
Synonyms | trans-Cinnamic aldehyde, trans-3-Phenyl-2-propenal |
Hill Formula | C9H8O |
Chemical Formula | C6H5CH=CHCHO |