Imprimer
Chloroformiate d'isobutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chloroformic acid isobutyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.02358.0100 8.02358.0250 8.02358.2500
8.02358.0100EA 60.5 EUR
8.02358.0100 8.02358.0250 8.02358.2500
Chloroformiate d'isobutyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chloroformiate d'isobutyle
Formule: C₅H₉ClO₂
Poids moléculaire: 136.58 g/mol
Point d'ébullition: 128.7
Point de fusion: –80 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000642
Numéro CAS: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
UN: 2742
ADR: 6.1 (3, 8) II
Indice Merck: 13,05156
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 136.58 g/mol
Boiling Point 127 - 129 °C (1013 hPa)
Flash Point 30 °C
Refractive Index 1.407 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials