Imprimer
Chloroformiate de phényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.02353.0250 8.02353.9023 8.02353.9025 8.02353.9010
8.02353.0250EA 64.3 EUR
8.02353.0250 8.02353.9023 8.02353.9025 8.02353.9010
Chloroformiate de phényle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Chloroformiate de phényle
Formule: C₇H₅ClO₂
Poids moléculaire: 156.57 g/mol
Point d'ébullition: 187
Point de fusion: –28 °C
Densité: 1.248 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 80
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000637
Numéro CAS: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
UN: 2746
ADR: 6.1 (8) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) decomposes,Hydrolysis
Melting Point -28 °C
Molar Mass 156.57 g/mol
Boiling Point 188 - 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.9 hPa (20 °C)
Flash Point 69 °C
Refractive Index 1.511 (20 °C, 589 nm)
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials