Oxyde de butyle et de vinyle stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
n-Butyl vinyl ether
Stabilisation:
100 ppm Stabilisé avec hydroxyde de potassium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₁₂O Poids moléculaire: 100.16 g/mol Point d'ébullition: 94 Point de fusion: –91.9 °C Densité: 0.7804 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009454 Numéro CAS: 111-34-2 EINECS: 203-860-7 UN: 2352 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 3 g/l (20 °C) |
Melting Point | -113 °C |
Molar Mass | 100.16 g/mol |
Boiling Point | 93 - 94 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 51 hPa (20 °C) |
Flash Point | -6 °C DIN 51755 Part 1 |
Refractive Index | 1.401 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.2 - 8.6 %(V) |
Density | 0.78 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 190 °C DIN 51794 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |