Orthoformiate de triméthyle, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₁₀O₃ Poids moléculaire: 106.12 g/mol Point d'ébullition: 101 Point de fusion: –53 °C Densité: 0.9691 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 13 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008483 Numéro CAS: 149-73-5 EINECS: 205-745-7 UN: 3272 ADR: 3 II Indice Merck: 12,07012 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 10 g/l (20 °C) Hydrolysis |
Melting Point | -53 °C |
Molar Mass | 106.12 g/mol |
Boiling Point | 102 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10 hPa (7 °C) |
Flash Point | 13 °C |
Refractive Index | 1.379 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.4 - 44.6 %(V) |
Density | 0.97 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 255 °C |