Imprimer
Méthyle méthacrylate stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00590.0100 8.00590.1000 8.00590.2500
8.00590.0100EA 27.1 EUR
8.00590.0100 8.00590.1000 8.00590.2500
Méthyle méthacrylate stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Méthyle méthacrylate
Formule: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008587
Numéro CAS: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
REACH: 01-2119452498-28
Indice Merck: 12,06005
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -48 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 101 °C
Vapor Pressure 53 hPa (20 °C)
Flash Point 10 °C
Refractive Index 1.414 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 12.5 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 430 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid