Méthacrylate d'éthyle stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester, Ethyl-2-methylprop-2-enoat, Ethyl-2-methylpropenoat, Ethyl 2-methylprop-2-enoate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₁₀O₂ Poids moléculaire: 114.14 g/mol Point d'ébullition: 100 Point de fusion: –48 °C Densité: 0.9158 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 20 |
Numéro MDL:
MFCD00009161 Numéro CAS: 97-63-2 EINECS: 202-597-5 UN: 2277 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 5.1 g/l (20 °C) |
Melting Point | -61 - -59 °C |
Molar Mass | 114.14 g/mol |
Boiling Point | 119 - 121 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 21.3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 18 °C |
Refractive Index | 1.4128 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.8 %(V) |
Density | 0.913 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 329 °C |