Imprimer
Acide méthacrylique stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: stabilisé avec hydroquinone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00578.0100 8.00578.0500 8.00578.9025 8.00578.2500
8.00578.0100EA 33 EUR
8.00578.0100 8.00578.0500 8.00578.9025 8.00578.2500
Acide méthacrylique stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide méthacrylique
Formule: C₄H₆O₂
Point d'ébullition: 163 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002651
Numéro CAS: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,05967
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 98 g/l (20 °C)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 161 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.431 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.7 %(V)
Density 1.015 g/cm3 (20 °C)
pH 2.0 - 2.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 370 °C
Synonyms 2-Methylpropenoic acid
Hill Formula C4H6O2