Imprimer
Ammoniaque 10%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ammonium hydroxyde
4.80905.9200EA 0 EUR
4.80905.9200
Ammoniaque 10%, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
Ammoniaque
Formule: NH₃
Poids moléculaire: 35,05 g/mol
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III