Acide nitrique 69%, Suprapur®, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
HNO₃ Poids moléculaire: 63,01 g/mol Point d'ébullition: 120,5 °C (1013 hPa) Point de fusion: –42 °C Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011349 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1), Indice Merck: 13,06608 |