Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium nitroprussiate dihydraté, Pentacyanonitrosylferrate de disodium dihydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O Poids moléculaire: 297.95 g/mol Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149192 Numéro CAS: 13755-38-9 EINECS: 238-373-9 UN: 1588 ADR: 6.1 II Indice Merck: 13,08722 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 400 g/l (20 °C) (slow decomposition) |
Molar Mass | 297.95 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 1.71 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |