Imprimer
Sodium chlorure, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., JP, USP convient pour l'utilisation comme principe actif pharmaceutique, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Chlorure de sodium
1.06444.1000 1.06444.9029
1.06444.1000EA 95.5 EUR
1.06444.1000 1.06444.9029
Sodium chlorure, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., JP, USP convient pour l'utilisation comme principe actif pharmaceutique, SAFC®
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Poids moléculaire: 58.44 g/mol
Point d'ébullition: 1413
Point de fusion: 801
Densité: 2.16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Indice Merck: 14,08599