Imprimer
Acide nitrique 60%, Ultrapure pour analyses de traces, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.01518.0500EA 1480 EUR
1.01518.0500 1.01518.0250 1.01518.1000
Acide nitrique 60%, Ultrapure pour analyses de traces, Supelco®
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Poids moléculaire: 63,01 g/mol
Point d'ébullition: ∼120 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -22 °C
Boiling Point 120 °C (1013 hPa)
Density 1.37 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022