Safranine O, poudre vert foncé C.I. 50240
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Safranine O is a redox and adsorption indicator.
Safranine O is a biological stain used in histology, cytology, bacteriology.
Soluble in ethanol 50% (Clear, orange-red solution with fluorescence).
Formule:
C₂₀H₁₉ClN₄ Densité: 1,447 g/cm³ (22 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011759 Numéro CAS: 477-73-6 EINECS: 207-518-8 |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |
UV/Vis: l max (50% ethanol) | 530 ± 5 nm |