Imprimer
2-(4-Iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium chlorure ≥99%, poudre jaune
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de 3-(4-iodophényl)-2-(4-nitrophényl)-5-phényl-2H-tétrazolium, Chlorure de 2-(4-iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényl-2H-tétrazolium, INT
0210206625 0210206605 02102066.1 02102066.5 0210206601
ICNA0210206625EA 1803 EUR
ICNA0210206625 ICNA0210206605 ICNA02102066.1 ICNA02102066.5 ICNA0210206601
2-(4-Iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium chlorure ≥99%, poudre jaune
2-(4-Iodophényl)-3-(4-nitrophényl)-5-phényltétrazolium chlorure
p-Iodonitrotetazolium Violet is used as a electron acceptor for the colorimetric assay of various dehydrogenases.
p-Iodonitrotetazolium Violet is used as a electron acceptor for the colorimetric assay of various dehydrogenases.
Soluble in 5% methanol/water(1:1)(clear yellow); slightly soluble in water, alcohol, DMSO.
Formule: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Poids moléculaire: 505.7 g/mol
Point de fusion: 227…229 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011961
Numéro CAS: 146-68-9
EINECS: 205-676-2