Imprimer
3-Bromo-7-nitroindazole
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
81345-100 81345-50 81345-250 81345-25
CAYM81345-100EA 177 EUR
CAYM81345-100 CAYM81345-50 CAYM81345-250 CAYM81345-25
3-Bromo-7-nitroindazole
3-Bromo-7-nitroindazole
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Point de fusion: 176 °C
Numéro MDL: MFCD00159910
Numéro CAS: 74209-34-0