Imprimer
Propidium iodure, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): PI, Diiodure de 3,8-diamino-5-[3-(diéthylméthylammonio)propyl]-6-phénylphénantridinium
537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
537059-1EA 1930 EUR
537059-1 537059-100 537059-250 537059-50
Propidium iodure, Sigma-Aldrich®
Propidium iodure
Formule: C₂₇H₃₄I₂N₄
Poids moléculaire: 668.4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011921
Numéro CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0