Imprimer
Sodium désoxycholate, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholaneoate de sodium, Deoxycholate de sodium
264101-1 264101-100 264101-25
264101-1EA 1520 EUR
264101-1 264101-100 264101-25
Sodium désoxycholate, Millipore®
Sodium désoxycholate
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
Poids moléculaire: 414.56 g/mol
Point de fusion: 357…365 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064139
Numéro CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7