Imprimer
EDTA sel disodique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Idranal III, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de disodique, Acide edetique sel disodique, Acide éthylènediaminetétraacétique sel disodique
7124.1000EA 57.65 EUR
7124.1000 7124.9020
EDTA sel disodique, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
EDTA sel disodique
Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Poids moléculaire: 336.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070672
Numéro CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Indice Merck: 12,03556
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (mol/l) 0.0997 - 0.1003