Imprimer
Sodium désoxycholate
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A1531.0100 A1531.1000
A1531.0100EA 149 EUR
A1531.0100 A1531.1000
Sodium désoxycholate
Sodium désoxycholate
Formule: C₂₄H₃₉NaO₄
Point de fusion: 357…365 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064139
Numéro CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7