Imprimer
Chlorure de 4-bromo-2,6-dichlorobenzènesulfonyle 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Bromo-2,6-dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
L19879.03 L19879.06
L19879.03EA 38.8 EUR
L19879.03 L19879.06
Chlorure de 4-bromo-2,6-dichlorobenzènesulfonyle 95%
Chlorure de 4-bromo-2,6-dichlorobenzènesulfonyle
Purity: 95% CAS No.: 351003-54-8 Molecular Formula: C6H2BrCl3O2S Formula Weight: 324.41 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-48° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094651
Formule: C₆H₂BrCl₃O₂S
Poids moléculaire: 324.41 g/mol
Point de fusion: 42…48 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094651
Numéro CAS: 351003-54-8
UN: 3261
ADR: 8 II