Imprimer
2-Aminoisonicotinonitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L19841.03 L19841.06 L19841.14
L19841.03EA 54 EUR
L19841.03 L19841.06 L19841.14
2-Aminoisonicotinonitrile 97%
2-Aminoisonicotinonitrile
Purity: 97% CAS No.: 42182-27-4 Molecular Formula: C6H5N3 Formula Weight: 119.13 Melting Point: 148-152° Beilstein Reference: 386393 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD03791310
Formule: C₆H₅N₃
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791310
Numéro CAS: 42182-27-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III