Hexafluorophosphate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
Purity: 98+%
CAS No.: 155371-19-0
Molecular Formula: C6H11F6N2P
Formula Weight: 256.13
Melting Point: 58-62°
MDL No.: MFCD00216703
Formule:
C₆H₁₁F₆N₂P Poids moléculaire: 256.13 g/mol Point de fusion: 58…62 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00216703 Numéro CAS: 155371-19-0 |