Chlorure de 1-butyl-3-méthylimidazolium 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Basionic® ST 70
Purity: 96%
CAS No.: 79917-90-1
Molecular Formula: C8H15ClN2
Formula Weight: 174.67
Melting Point: ca 73°
MDL No.: MFCD03095425
Formule:
C₈H₁₅ClN₂ Poids moléculaire: 174.67 g/mol Point d'ébullition: ∼200 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼ 73 °C Densité: ∼1 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03095425 Numéro CAS: 79917-90-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |