1,3-Difluoro-5-iodobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,5-Difluoroiodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 2265-91-0
Molecular Formula: C6H3F2I
Formula Weight: 239.99
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5540
Boiling Point: 173-174°
Beilstein Reference: 2041185
MDL No.: MFCD03094155
Formule:
C₆H₃F₂I Point d'ébullition: 173…174 °C Point éclair: 82 °C (179 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094155 Numéro CAS: 2265-91-0 |