2,6-Bis(trifluorométhyl)pyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 455-00-5
Molecular Formula: C7H3F6N
Formula Weight: 215.10
Flash Point: 67°(153°F)
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 82°/18mm
Beilstein Reference: 188806
MDL No.: MFCD00236675
Formule:
C₇H₃F₆N Point d'ébullition: 82 °C (18 mmHg) Point de fusion: 55…58 °C Point éclair: 67 °C (153 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236675 Numéro CAS: 455-00-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...