Imprimer
Acide benzénesulfonique ∼75% (p/p) en solution aqueuse, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L19077.AK L19077.AU L19077.0J
L19077.AKEA 28.2 EUR
L19077.AK L19077.AU L19077.0J
Acide benzénesulfonique ∼75% (p/p) en solution aqueuse, grade Technique
Acide benzénesulfonique
CAS No.: 98-11-3 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Flash Point: 110°(230°F) Beilstein Reference: 742513 Merck Reference: 14,1070 MDL No.: MFCD00011689
Formule: C₆H₆O₃S
Poids moléculaire: 158.18 g/mol
Point d'ébullition: 319
Point de fusion: 50
Densité: 1.30
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011689
Numéro CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2586
ADR: 8 III
Indice Merck: 14,1070