Imprimer
Acide 5-méthoxyindole-3-ylacétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Methoxy-3-indoleacetic acid, 2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic acid, 5-Methoxyindole-3-acetic acid
L19073.03 L19073.MD
L19073.03EA 150 EUR
L19073.03 L19073.MD
Acide 5-méthoxyindole-3-ylacétique ≥98%
Acide 5-méthoxyindole-3-ylacétique
Purity: 98+% CAS No.: 3471-31-6 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.22 Melting Point: 145-148° dec. Beilstein Reference: 187161
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Point de fusion: 145…148 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005638
Numéro CAS: 3471-31-6
EINECS: 222-438-3