Isocyanate d'allyle 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-Isocyanatoprop-1-ene
Purity: 98%
CAS No.: 1476-23-9
Molecular Formula: CH2=CHCH2NCO
Formula Weight: 83.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Pungent
Boiling Point: 87-89°
Beilstein Reference: 506106
UN No.: 2478
MDL No.: MFCD00002044
Formule:
C₄H₅NO Point d'ébullition: 87…89 °C Densité: 0,940 Point éclair: 6 °C (43 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00002044 Numéro CAS: 1476-23-9 ADR: 3,II |