Imprimer
Chlorure de 3,5-diméthylbenzènesulfonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, m-Xylene-5-sulphonyl chloride
L18603.03 L18603.06
L18603.03EA 42.1 EUR
L18603.03 L18603.06
Chlorure de 3,5-diméthylbenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 3,5-diméthylbenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 2905-27-3 Molecular Formula: C8H9ClO2S Formula Weight: 204.68 Melting Point: 92-94° Beilstein Reference: 2640617 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094655
Formule: C₈H₉ClO₂S
Poids moléculaire: 204.68 g/mol
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094655
Numéro CAS: 2905-27-3
UN: 3261
ADR: 8 II