Chlorure de 3-(diméthylamino)benzoyle chlorhydrate tech. 90%, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 90%
CAS No.: 117500-61-5
Molecular Formula: C9H10ClNO.HCl
Formula Weight: 220.10
Melting Point: 131-133°
Beilstein Reference: 2803337
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD02094023
Formule:
C₉H₁₁Cl₂NO Point de fusion: 131…133 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19442144 Numéro CAS: 117500-61-5 UN: 3261 ADR: 8,II |