Imprimer
5-Bromo-2-chloropyrimidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L18360.06 L18360.14
L18360.06EA 146 EUR
L18360.06 L18360.14
5-Bromo-2-chloropyrimidine ≥98%
5-Bromo-2-chloropyrimidine
Purity: 98+% CAS No.: 32779-36-5 Molecular Formula: C4H2BrClN2 Formula Weight: 193.43 Melting Point: 77-80° Boiling Point: 95°/15mm MDL No.: MFCD00483232
Formule: C₄H₂BrClN₂
Point d'ébullition: 95 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00483232
Numéro CAS: 32779-36-5